ContactUsLinkComponent
Flexelene™ 135C Biotech Transfer Pump Tubing
Flexelene™ 135C Biotech Transfer Pump Tubing
Certifikáty
undefined
Flexelene™ 135C Biotech Transfer Pump Tubing
Specifikace
  • Klarita:
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Maximální tlak:
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • Maximální teplota:
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • Minimální teplota:
  • –43 °C (–46 °F)
  • –43 °C (–46 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Pracovní tlak:
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)