ContactUsLinkComponent
John Guest Polypropylene Push-To-Connect Elbow Adapter Fittings
John Guest Polypropylene Push-To-Connect Elbow Adapter Fittings
Certifikáty
undefined
John Guest Polypropylene Push-To-Connect Elbow Adapter Fittings
Specifikace
  • Collet material:
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Maximální provozní tlak:
  • 150 psi at 70 °F, 60 psi at 140 °F (for water)
  • 150 psi at 70 °F, 60 psi at 140 °F (for water)
  • Maximální teplota:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • Minimální teplota:
  • 1 °C (33 °F)
  • 1 °C (33 °F)
  • O-Ring material:
  • EPDM
  • EPDM
  • Sterilizace:
  • Autoclave only
  • Autoclave only
  • Záruka:
  • 20 years
  • 20 years