ContactUsLinkComponent
Stainless Steel Male Threaded to Push-to-Connect Adapters
Stainless Steel Male Threaded to Push-to-Connect Adapters
Certificates
undefined
Stainless Steel Male Threaded to Push-to-Connect Adapters
Specifications
  • Maximální provozní tlak:
  • 225 psi
  • 225 psi
  • 225 psi
  • Maximální teplota:
  • 149 °C (300 °F)
  • 149 °C (300 °F)
  • 149 °C (300 °F)
  • Maximální vakuum:
  • 762 mm Hg (30" Hg)
  • 762 mm Hg (30" Hg)
  • 762 mm Hg (30" Hg)
  • Minimální teplota:
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • Seal material:
  • FKM
  • FKM
  • FKM
  • Sterilizace:
  • Not recommended
  • Not recommended
  • Not recommended
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year