ContactUsLinkComponent
CPC® High-Flow Non-Spill Quick-Disconnect Fittings, Bodies and Inserts
CPC® High-Flow Non-Spill Quick-Disconnect Fittings, Bodies and Inserts
Certifikáty
undefined
CPC® High-Flow Non-Spill Quick-Disconnect Fittings, Bodies and Inserts
Specifikace
  • Maximální provozní tlak:
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • Maximální teplota:
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • Minimální teplota:
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Seal material:
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year