ContactUsLinkComponent
CPC® Twist-to-Connect Quick-Disconnect Fittings, Couplers and Accessories
CPC® Twist-to-Connect Quick-Disconnect Fittings, Couplers and Accessories
Certifikáty
undefined
CPC® Twist-to-Connect Quick-Disconnect Fittings, Couplers and Accessories
Specifikace
  • Maximální provozní tlak:
  • 35 psi
  • 35 psi
  • 35 psi
  • 35 psi
  • Maximální teplota:
  • 149 °C (300 °F)
  • 149 °C (300 °F)
  • 149 °C (300 °F)
  • 149 °C (300 °F)
  • Minimální teplota:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Seal material:
  • Platinum-Cured Silicone
  • Platinum-Cured Silicone
  • Platinum-Cured Silicone
  • Sterilizace:
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year