ContactUsLinkComponent
CPC® Metal Quick-Disconnect Fittings, Panel-Mount Threaded Body
undefined
CPC® Metal Quick-Disconnect Fittings, Panel-Mount Threaded Body
  • Maximální provozní tlak:
  • 250 psi
  • 250 psi
  • 250 psi
  • 250 psi
  • 250 psi
  • Maximální teplota:
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • Minimální teplota:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Seal material:
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • Sterilizace:
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Valve spring material:
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together