ContactUsLinkComponent
CPC® Sanitary Steam-in-Place Connectors, Two-Cycle
CPC® Sanitary Steam-in-Place Connectors, Two-Cycle
Certifikáty
undefined
CPC® Sanitary Steam-in-Place Connectors, Two-Cycle
Certifikáty
Specifikace
  • Maximální provozní tlak:
  • 20 psi
  • 20 psi
  • 20 psi
  • Maximální teplota:
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • Minimální teplota:
  • 4 °C (39 °F)
  • 4 °C (39 °F)
  • 4 °C (39 °F)
  • Seal material:
  • Platinum-cured Silicone
  • Platinum-cured Silicone
  • Platinum-cured Silicone
  • Sterilizace:
  • Gamma or steam-in-place (SIP)
  • Gamma or steam-in-place (SIP)
  • Gamma or steam-in-place (SIP)
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together