ContactUsLinkComponent
Chemically Inert Two-Way Ball Valves
Chemically Inert Panel-Mount Metering Valve, 1/2" NPT(F)
  MFLX98402-10
undefined
Chemically Inert Panel-Mount Metering Valve, 1/2" NPT(F)
  MFLX98402-10
  • Velikost portu:
    0,5 NPT(F)
  • Maximální tlak:
    10,3 bar (150 psi)
  • Maximální teplota:
    66 °C (150 °F)
  • Popis:
    Chemically Inert Panel-Mount Metering Valve, 1/2" NPT(F)
  • Máčené materiály:
    PFA
  • Záruka:
    1 year
  • Vstupní otvor:
    0,375"
  • Bal.:
    1
  • Inlet port:
    1/2" NPT (F)
  • Outlet port:
    1/2" NPT (F)
Safely control flow in chemically aggressive applications.
  • Constructed of chemically inert PFA
All wetted materials are PFA—ideal for use with corrosive chemicals. Simply make a 1/4-turn to start or stop the flow. Maximum pressure is 150 psi; (10.3 bar) fluid temperature range is 70 to 400 °F (21 to 204 °C); operating temperature range is 0 to 150 °F (–18 to 66 °C).
  • Velikost portu:
    0,5 NPT(F)
  • Maximální tlak:
    10,3 bar (150 psi)
  • Maximální teplota:
    66 °C (150 °F)
  • Popis:
    Chemically Inert Panel-Mount Metering Valve, 1/2" NPT(F)
  • Environmentally Preferable:
  • Máčené materiály:
    PFA
  • Záruka:
    1 year
  • Vstupní otvor:
    0,375"
  • Bal.:
    1
  • Inlet port:
    1/2" NPT (F)
  • Outlet port:
    1/2" NPT (F)