ITT Jabsco High-purity air-operated double-diaphragm pump, 3.25 GPM, 1/4" NPT
MFLX74020-00
- Maximální průtok:12,3 L/min (3,25 gal./min)
- Napájení:Air
- Popis:High-purity air-operated double-diaphragm pump, 3,25 gal./min, 1/4" NPT
- Výška:200 mm
- Délka:15,4 cm
- Bal.:1
- Šířka:19,05 cm
- Máčené materiály:PTFE
- Připojení výfuku vzduchu:0,375 NPT(F)
- Připojení přívodu vzduchu:0,25 NPT(F)
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:1/4" NPT, 0,25 NPT(F)
- Max. air inlet pressure:6,9 bar (100 psi)
- Outlet connection:0,25 NPT(F)
- Run dry:Yes
- Maximální teplota:80 °C (176 °F)
- Záruka:1 year
Unique air valve ensures a positive shift every time – pump will not stall.
- All diaphragms, liquid chambers, and manifolds are constructed
- of 100% virgin PTFE for long life and high purity
- Unique valve requires no lubrication or prepacking.
- Easily access air valve without disassembling the pump
Pumps are manufactured under class 1000 clean room conditions to guarantee purity.
- Maximální průtok:12,3 L/min (3,25 gal./min)
- Napájení:Air
- Popis:High-purity air-operated double-diaphragm pump, 3,25 gal./min, 1/4" NPT
- Výška:200 mm
- Délka:15,4 cm
- Environmentally Preferable:
- Bal.:1
- Šířka:19,05 cm
- Máčené materiály:PTFE
- Připojení výfuku vzduchu:0,375 NPT(F)
- Připojení přívodu vzduchu:0,25 NPT(F)
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:1/4" NPT, 0,25 NPT(F)
- Max. air inlet pressure:6,9 bar (100 psi)
- Outlet connection:0,25 NPT(F)
- Run dry:Yes
- Maximální teplota:80 °C (176 °F)
- Záruka:1 year