ContactUsLinkComponent
Comb for horizontal gel box, 20 cm, Axygen®
Comb for horizontal gel box, 20 cm, Axygen®
Katalogové číslo AXYGHGB20-40MC-15
Dodavatel:  Corning
undefined
Comb for horizontal gel box, 20 cm, Axygen®
Katalogové číslo AXYGHGB20-40MC-15
Dodavatel:  Corning
Specifikace
  • Popis:
    Axygen® 40-well multi-channel compatible comb for use with 20 cm gel box, 1,5 mm thickness
  • Bal.:
    1