Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer cap PYREX®
Transfer cap PYREX®
PYREX® transfer cap, male luer lock, 5 L
Katalogové číslo CORN11503
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   Corning
Transfer cap PYREX®
Katalogové číslo CORN11503
Dodavatel:  Corning
   Low Manufacturing Impact
Transfer cap PYREX®
PYREX® transfer cap, male luer lock, 5 L
Přejít na:
Price
16 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 4 KS
Product Details & Documents
Transfer cap for optimum growth with with ¹/₄" Barb connection.
  • Sterile
Documents
Specifikace
  • Popis:
    PYREX® transfer cap, male luer lock, 5 L
  • Cat. No.:
    CORN11503
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact