ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, FDA-Compliant Viton®, Avantor®
undefined
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, FDA-Compliant Viton®, Avantor®
  • Model:
  • 96412-24
  • 96412-35
  • 96412-36
  • 96412-15
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Maximální tlak:
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1,03 bar (15 psi)
  • 1,03 bar (15 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • Minimální teplota:
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • Maximální teplota:
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • Maximální vakuum:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 610 mm Hg (24" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • Sterilizace:
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Suction lift H₂O:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,3 m (27 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • Záruka:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
Frequently Bought Together