ContactUsLinkComponent
Gast® Direct-Drive Hub-Mount Air Motors
Gast Direct-Drive Hub-Mount Air Motor, 1/2 hp, 500 to 6000 rpm
  MFLX07055-70
CE Compliant
undefined
Gast Direct-Drive Hub-Mount Air Motor, 1/2 hp, 500 to 6000 rpm
  MFLX07055-70
CE Compliant
  • Napájení:
    0,5 Air
  • Popis:
    Direct-Drive Hub-Mount Air Motor, 1/2 hp, 500 to 6000 rpm
  • Výška:
    57,2 mm
  • Délka:
    6,19 cm
  • Připojení výfuku vzduchu:
    0,125 NPT(F)
  • Připojení přívodu vzduchu:
    0,125 NPT(F)
  • Max. air inlet pressure:
    5,51 bar (80 psig)
  • Min. motor RPM:
    500 rpm
  • Shaft centerline:
    2,54 cm (1")
  • Shaft Ø:
    0,95 cm (0,375")
  • Spotřeba vzduchu:
    45,87 m³/h (27 ft.³/min)
  • Záruka:
    1 year
  • Bal.:
    1
  • Šířka:
    5,72 cm
  • Max. motor RPM:
    6000 rpm
  • Motor frame size:
    Hub-mount
  • Motor hp:
    1/2
Four-vane rotary design is almost maintenance free.
  • Nonsparking, nonelectrical operation—safe and reliable
These Gast® Direct-Drive Hub-Mount Air Motors feature a 1/2 hp reversible motor.
 : Includes motors come with an exhaust muffler. Install a compressed-air filter in-line to remove oil, water, and solid contaminants—order connecting nipples and filters separately.
  • Napájení:
    0,5 Air
  • Popis:
    Direct-Drive Hub-Mount Air Motor, 1/2 hp, 500 to 6000 rpm
  • Výška:
    57,2 mm
  • Délka:
    6,19 cm
  • Environmentally Preferable:
  • Připojení výfuku vzduchu:
    0,125 NPT(F)
  • Připojení přívodu vzduchu:
    0,125 NPT(F)
  • Max. air inlet pressure:
    5,51 bar (80 psig)
  • Min. motor RPM:
    500 rpm
  • Shaft centerline:
    2,54 cm (1")
  • Shaft Ø:
    0,95 cm (0,375")
  • Spotřeba vzduchu:
    45,87 m³/h (27 ft.³/min)
  • Záruka:
    1 year
  • Bal.:
    1
  • Šířka:
    5,72 cm
  • Max. motor RPM:
    6000 rpm
  • Motor frame size:
    Hub-mount
  • Motor hp:
    1/2