ContactUsLinkComponent
CPC® Plastic Quick-Disconnect Fittings, Threaded Inserts
CPC® Quick-Disconnect Fitting, Thread Insert, Acetal, Straight-Through, 3/8" NPT(M), APC24006; 25/PK
Katalogové číslo MFLX06360-18BLK
undefined
CPC® Quick-Disconnect Fitting, Thread Insert, Acetal, Straight-Through, 3/8" NPT(M), APC24006; 25/PK
Katalogové číslo MFLX06360-18BLK
Specifikace
  • Typ připojení:
    Quick-Disconnect to Thread
  • Flow pattern:
    Straight
  • Thread size NPT(M) (port 1):
    ⅜"
  • Thread size NPT(M) (port 2):
    ⅜"
  • Délka:
    3,2512 cm
  • Maximální teplota:
    82 °C (180 °F)
  • Popis:
    Quick-Disconnect Fitting, Thread Insert, Acetal, Straight-Through, ³/₈" NPT(M), APC24006; 25/PK
  • Minimální teplota:
    –40 °C (–40 °F)
  • Maximální vakuum:
    711 mm Hg (28" Hg)
  • Sterilizace:
    Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Maximální provozní tlak:
    120 psi
  • Záruka:
    1 year
  • Bal.:
    25
  • Fitting material:
    Acetal
  • Quick-disconnect flow size:
    ⅜"
  • Supplier No.:
    APC24006 25PK
Specifikace
O tomto produktu
Fittings connect in a snap.
  • Constructed of durable acetal plastic—ideal for use with corrosive fluids
These CPC® plastic quick-disconnect fittings feature an ergonomic design and thumb latch for an easy grip and simple operation. Simply plug the coupling insert into the coupling body to connect fittings. Fittings will lock into place immediately. To disconnect fitting halves, simply press the button on the coupling body.
A complete coupler requires a fitting body and an insert (order separately).
  • Typ připojení:
    Quick-Disconnect to Thread
  • Flow pattern:
    Straight
  • Thread size NPT(M) (port 1):
    ⅜"
  • Thread size NPT(M) (port 2):
    ⅜"
  • Délka:
    3,2512 cm
  • Maximální teplota:
    82 °C (180 °F)
  • Popis:
    Quick-Disconnect Fitting, Thread Insert, Acetal, Straight-Through, ³/₈" NPT(M), APC24006; 25/PK
  • Environmentally Preferable:
  • Minimální teplota:
    –40 °C (–40 °F)
  • Maximální vakuum:
    711 mm Hg (28" Hg)
  • Sterilizace:
    Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Maximální provozní tlak:
    120 psi
  • Záruka:
    1 year
  • Bal.:
    25
  • Fitting material:
    Acetal
  • Quick-disconnect flow size:
    ⅜"
  • Supplier No.:
    APC24006 25PK