ContactUsLinkComponent
GF Signet Needle Valves with Thread Adapters, PVDF
GF Signet Needle Valves with Thread Adapters, PVDF
Certifikáty
undefined
GF Signet Needle Valves with Thread Adapters, PVDF
Specifikace
  • Maximální tlak:
  • 200 bar (200 psi)
  • 200 bar (200 psi)
  • Maximální teplota:
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • Máčené materiály:
  • PVDF
  • PVDF
  • Pracovní tlak:
  • 13,8 psi
  • 13,8 psi