ContactUsLinkComponent
Masterflex® Chemically Inert Metering Valves, Avantor®
Masterflex® Chemically Inert Metering Valves, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Chemically Inert Metering Valves, Avantor®
Specifications
  • Model:
  • 06394-16
  • 06394-00
  • 06394-02
  • 06394-04
  • Maximální tlak:
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • Maximální teplota:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • Vstupní otvor:
  • 6 mm (0,25")
  • 3,18 mm (0,125")
  • 3,18 mm (0,125")
  • 3,18 mm (0,125")
  • Máčené materiály:
  • PTFE
  • PCTFE and PTFE
  • PCTFE and PTFE
  • PCTFE and PTFE
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year