Stopcocks with Flow Indicator, PVC
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
O tomto produktu
Easily control flow with flow indicator handle.
- Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Easily control flow with flow indicator handle.
- Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
Specifications for Product Family
Specifikace
- Typ připojení:
- NPT(M)
- NPT(M) x Barbed
- Barbed
- NPT(F)
- Inlet port:
- 1/4" NPT(M)
- 1/4" NPT(M)
- 1/4" to 1/2" Barb
- 1/4" NPT(F)
- Outlet port:
- 1/4" NPT(M)
- 1/4" Barb
- 1/4" to 1/2" Barb
- 1/4" NPT(F)
- Vnitřní Ø potrubí:
- 0,5 - 0,625"
- 0,25 - 0,5"
- Maximální tlak:
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- Maximální teplota:
- 48 °C (120 °F)
- 48 °C (120 °F)
- 48 °C (120 °F)
- 48 °C (120 °F)
- Port size:
- 0,25 NPT(F)
- Vstupní otvor:
- 6,35 mm (0,25")
- 6,35 mm (0,25")
- 6,35 to 12,7 mm (0,25 - 0,5")
- 6,35 mm (0,25")
- Záruka:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Máčené materiály:
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
- DostupnostPrice
- MFLX06225-52PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" NPT(M)PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" NPT(M)Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS1 070,00 KčSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.MFLX06225-52Typ připojeníNPT(M)Inlet port1/4" NPT(M)Outlet port1/4" NPT(M)Vnitřní Ø potrubíMaximální tlak150 psiMaximální teplota48 °C (120 °F)Port sizeVstupní otvor6,35 mm (0,25")Záruka1 yearMáčené materiályPVC - MFLX06225-54PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" hose barbPVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" hose barbPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS1 290,00 KčSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.MFLX06225-54Typ připojeníNPT(M) x BarbedInlet port1/4" NPT(M)Outlet port1/4" BarbVnitřní Ø potrubí0,5 - 0,625"Maximální tlak150 psiMaximální teplota48 °C (120 °F)Port sizeVstupní otvor6,35 mm (0,25")Záruka1 yearMáčené materiályPVC - MFLX06225-56PVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" IDPVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" IDPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS1 270,00 KčSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.MFLX06225-56Typ připojeníBarbedInlet port1/4" to 1/2" BarbOutlet port1/4" to 1/2" BarbVnitřní Ø potrubí0,25 - 0,5"Maximální tlak150 psiMaximální teplota48 °C (120 °F)Port sizeVstupní otvor6,35 to 12,7 mm (0,25 - 0,5")Záruka1 yearMáčené materiályPVC - MFLX06225-50PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(F) x 1/4" NPT(F)PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(F) x 1/4" NPT(F)Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS1 290,00 KčSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.MFLX06225-50Typ připojeníNPT(F)Inlet port1/4" NPT(F)Outlet port1/4" NPT(F)Vnitřní Ø potrubíMaximální tlak150 psiMaximální teplota48 °C (120 °F)Port size0,25 NPT(F)Vstupní otvor6,35 mm (0,25")Záruka1 yearMáčené materiályPVC
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloDostupnostPrice
- Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiUniversal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiMFLX06225-60Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 1 110,00 Kč