ContactUsLinkComponent
FMI Series Q Single-Head Piston Pump Drives
FMI QB-0710420 Series Q single head, enclosed DC drive, 1800 spm, 12 VDC
Katalogové číslo MFLX07104-20
undefined
FMI QB-0710420 Series Q single head, enclosed DC drive, 1800 spm, 12 VDC
Katalogové číslo MFLX07104-20
Specifikace
  • Maximální průtok:
    1800 strokes/min
  • Napájení:
    12 VDC; 4 A
  • Přesnost:
    ±1%
  • Maximální tlak:
    100 psi
  • Popis:
    Series Q single head, enclosed DC drive, 1800 spm, 12 VDC
  • Výška:
    125 mm
  • Délka:
    26,7 cm
  • Duty cycle continuous:
    Yes
  • Motor hp:
    1/70
  • Power pigtail connection:
    Pigtail leads
  • Motor type:
    Enclosed
  • Minimální teplota:
    4 °C (39 °F)
  • Maximální teplota:
    40 °C (104 °F)
  • Záruka:
    1 year
  • Bal.:
    1
  • Šířka:
    11,4 cm
  • Max. motor RPM:
    1800 rpm
Specifikace
O tomto produktu
Configurable to your requirements.
  • Create a custom pumping solution with the Series Q system
These drives are interchangeable with all Series Q pump heads. Set flow anywhere from 0 to 100% of maximum flow rate.
  • Maximální průtok:
    1800 strokes/min
  • Napájení:
    12 VDC; 4 A
  • Přesnost:
    ±1%
  • Maximální tlak:
    100 psi
  • Popis:
    Series Q single head, enclosed DC drive, 1800 spm, 12 VDC
  • Výška:
    125 mm
  • Délka:
    26,7 cm
  • Environmentally Preferable:
  • Duty cycle continuous:
    Yes
  • Motor hp:
    1/70
  • Power pigtail connection:
    Pigtail leads
  • Motor type:
    Enclosed
  • Minimální teplota:
    4 °C (39 °F)
  • Maximální teplota:
    40 °C (104 °F)
  • Záruka:
    1 year
  • Bal.:
    1
  • Šířka:
    11,4 cm
  • Max. motor RPM:
    1800 rpm