ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® ISM735A Minicartridge Pump Head for 3-Stop Tubing, 4-Channel, 12-Roller
  MFLX78002-90
undefined
Masterflex® Ismatec® ISM735A Minicartridge Pump Head for 3-Stop Tubing, 4-Channel, 12-Roller
  MFLX78002-90
  • Maximální průtok:
    52,3 ml/min
  • Maximální tlak:
    22 psi
  • Minimální průtok:
    0,003 ml/min
  • Počet kanálů:
    4
  • Popis:
    Minicartridge pump head, 4 channels, 12 rollers, 3-stop
  • Sekvence:
    02
  • Model:
    78002-90
  • Záruka:
    1 year
  • Bal.:
    1
  • Válečky:
    12
Easily connect to your Ismatec® drive.
  • Snap your pump head onto your drives quickly with turn-and-lock mounting system
  • Select from sixteen interchangeable pump heads that offer flow rates from 0.01 to 3660 ml/min
  • RS-232 interface connects to your PC
Designed specifically to be used with Ismatec 3-stop tubing.
  • Maximální průtok:
    52,3 ml/min
  • Maximální tlak:
    22 psi
  • Minimální průtok:
    0,003 ml/min
  • Počet kanálů:
    4
  • Popis:
    Minicartridge pump head, 4 channels, 12 rollers, 3-stop
  • Sekvence:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    78002-90
  • Záruka:
    1 year
  • Bal.:
    1
  • Válečky:
    12