ContactUsLinkComponent
Masterflex® Liquid Flow Switches with 90° Port, Avantor®
Masterflex® Liquid Flow Switch, 90° Port, SPDT, 0.1 GPM
  MFLX32775-00
CE Compliant
CSA Certified
UL recognized
undefined
Masterflex® Liquid Flow Switch, 90° Port, SPDT, 0.1 GPM
  MFLX32775-00
CE Compliant
CSA Certified
UL recognized
  • Maximální průtok:
    0,1 gal./min
  • Maximální tlak:
    250 psi
  • Popis:
    Liquid flow switch with 90° port; SPDT, 0,1 gal./min
  • Máčené materiály:
    Ryton® PPS, Viton®, 316 SS, and epoxy
  • Maximální provozní teplota:
    107 °C (225 °F)
  • Výška:
    1867"
  • Záruka:
    1 year
  • Bal.:
    1
Install switch at pipe elbow effortlessly.
  • Durable switch with 225 °F (107 °C) max temperature and 250 psi at 70 °F max pressure
  • Chemically resistant — wetted materials Ryton® PPS, Viton®, 316 SS, and epoxy
  • Effortlessly install with 9/16-18 UNF connections
No need to cut a straight pipe to install your flow switch. These SPDT switches with 90° ports easily fit where a pipe elbow would be installed. Use a 50 µm filter to protect your switch. Switches include 24" (61.0 cm) L leads.
  • Maximální průtok:
    0,1 gal./min
  • Maximální tlak:
    250 psi
  • Popis:
    Liquid flow switch with 90° port; SPDT, 0,1 gal./min
  • Environmentally Preferable:
  • Máčené materiály:
    Ryton® PPS, Viton®, 316 SS, and epoxy
  • Maximální provozní teplota:
    107 °C (225 °F)
  • Výška:
    1867"
  • Záruka:
    1 year
  • Bal.:
    1