ContactUsLinkComponent
Rotor-X Low-Flow Paddle-Wheel Flow Sensors
Rotor-X Low-Flow Paddle-Wheel Flow Sensors
Certificates
undefined
Rotor-X Low-Flow Paddle-Wheel Flow Sensors
Specifications
  • Maximální provozní teplota:
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • Výkon:
  • 5 - 24 VDC
  • 5 - 24 VDC
  • 5 - 24 VDC
  • Opakovatelnost:
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • Máčené materiály:
  • Polypropylene, Titanium, PVDF
  • Polypropylene, Titanium, PVDF
  • PVDF, Hastelloy C, PVDF