ContactUsLinkComponent
Masterflex® Direct-Read Variable Area Flowmeters for Water, Dual-Scale, Stainless Steel, Avantor®
undefined
Masterflex® Direct-Read Variable Area Flowmeters for Water, Dual-Scale, Stainless Steel, Avantor®
  • Přesnost:
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • Maximální provozní teplota:
  • 115,5 °C (240 °F)
  • 115,5 °C (240 °F)
  • 115,5 °C (240 °F)
  • 115,5 °C (240 °F)
  • Opakovatelnost:
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together