ContactUsLinkComponent
CPC® Quick-Disconnect Fittings, Push-to-Connect Inserts
CPC® Quick-Disconnect Fittings, Push-to-Connect Inserts
Certifikáty
undefined
CPC® Quick-Disconnect Fittings, Push-to-Connect Inserts
Specifikace
  • Délka:
  • 4,5974 cm
  • 4,9784 cm
  • 4,5974 cm
  • 4,9784 cm
  • 3,429 cm
  • 3,429 cm
  • Maximální provozní tlak:
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • Maximální teplota:
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • Maximální vakuum:
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • Minimální teplota:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Seal material:
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • Sterilizace:
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Valve spring material:
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • Záruka:
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months