ContactUsLinkComponent
Recombinant Rat Thioredoxin Reductase 1
Recombinant Rat Thioredoxin Reductase 1
Dodavatel:  SELENOZYME
Certifikáty
undefined
Recombinant Rat Thioredoxin Reductase 1
Dodavatel:  SELENOZYME
Specifikace
  • Podmínky uskladnění:
    Protein stored in Tris-EDTA buffer with 50% glycerol
  • Čistota:
    ≥ 95%
  • Koncentrace:
    Concentration 1 mg protein/ml buffer.
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together