Orders LinkContactUsLinkComponent
Waste tubes, b.safe
Dodavatel:   Bohlender
Waste tubes, b.safe
Dodavatel:  Bohlender
Certifikáty
Waste tubes, b.safe
Waste tubes, b.safe
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Flexible corrugated tubing to lead liquid solvent waste e.g. from a b.safe Desktop Mount into a canister with Waste Cap and connection GL 25.
  • Corrugated tubes in static dissipative PTFE-EX
  • Highly flexible
  • High chemical resistance
Cut from flexible corrugated tubing made of static dissipative PTFE-EX, spiral-shaped inside and outside. Including two b.safe Screw Joints for Waste Tube fitting connection thread GL 25 of e.g. b.safe Desktop Mounts or b.safe Waste Caps, 1 hexagon key SW10 and 1 tubing holder for wall mounting. To be able to cut the tubing to the required length, the b.safe Screw Joints are not mounted. Using the hexagon key they can be screwed in the tubing.
If longer tubing is required, b.safe Corrugated Tubing R 773-18 and b.safe Screw Joints for Waste Tube R 1405-08 can be combined individually.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Hadice int.Ø
    Vněj. Ø hadice
    Závit
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • 01
    ~13,5 mm
    ~18 mm
    GL 25 (female)
    600 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 300,00 Kč
    2 300,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 300,00 Kč
  • 02
    ~13,5 mm
    ~18 mm
    GL 25 (female)
    1000 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 580,00 Kč
    2 580,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 580,00 Kč
  • 03
    ~13,5 mm
    ~18 mm
    GL 25 (female)
    1500 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 000,00 Kč
    3 000,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 000,00 Kč
  • 04
    ~13,5 mm
    ~18 mm
    GL 25 (female)
    2500 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 550,00 Kč
    3 550,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 550,00 Kč
Screw joint
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Popis
    Dostupnost
    Price
  • 01
    Screw joint for waste tube, GL 25
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 740,00 Kč
    1 740,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 740,00 Kč
Wall mount
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Popis
    Dostupnost
    Price
  • 02
    Wall mount for waste tube, Ø ext. 18 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 426,00 Kč
    426,00 Kč
    1 * 1 KS
       426,00 Kč
Elbow fitting
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Závit
    Materiál
    Popis
    Dostupnost
    Price
  • GL 25 (male), GL 25 (female)
    PE
    Elbow fitting
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 906,00 Kč
    906,00 Kč
    1 * 1 KS
       906,00 Kč
Y-connectors
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Závit
    Materiál
    Ø otvoru
    Popis
    Dostupnost
    Price
  • 3× GL 25 (male)
    PE
    14,5 mm
    Y-connectors
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 180,00 Kč
    3 180,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 180,00 Kč