ContactUsLinkComponent
Rotační odparka, RV 10 auto pro V-C Complete
Rotační odparka, RV 10 auto pro V-C Complete
Catalog # 531-1453
Supplier:  IKA
undefined
Rotační odparka, RV 10 auto pro V-C Complete
Catalog # 531-1453
Supplier:  IKA
Specifications
  • Přesnost:
    ± 2 mbar
  • Rychlost rotační:
    5 - 280 min⁻¹
  • Zdvih:
    140 mm
  • Sekvence:
    02
  • Model:
    RV 10 auto pro V-C
  • Chladicí povrch:
    1500 cm²
  • Vakuum:
    1050 - 1 mbar
  • Hmotnost:
    21,5 kg
  • Š×H×V:
    500×430×440 mm
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
Sada RV 10 auto pro V-C Complete představuje kompletní řešení rotační odparky. Součástí sady je kromě rotační odparky RV 10 auto také čtyřlitrová digitální zahřívací lázeň HB, digitální vývěva VACSTAR a recirkulační chladicí zařízení RC 2 lite.
  • Reverzibilní směr otáčení
  • Motorový výtah
RV 10 auto je vlajkovou lodí řady rotačních odparek IKA. Mimo jiné má inovativní a intuitivní ovládání prostřednictvím jasného barevného grafického displeje TFT, integrovaný regulátor vakua, sledování množství chladicí vody a propracované bezpečnostní standardy. Model RV 10 auto má efektivní, bezpečný a ekonomický provoz. Samozřejmostí je automatická regulace podtlaku a chladicí vody. Individuálně nastavitelný cyklus čištění regulátoru vakua zefektivňuje intervaly údržby a zároveň prodlužuje životnost systému.
Potažený vertikální chladič se třemi chladicími spirálami využívá díky speciálně navrženým skleněným vodítkům chladicí plochu 1500 cm² mimořádně efektivně. Rotační odparka RV 10 auto umožňuje provádění jednotlivých procesů prostřednictvím rozšířeného programování náběhů. Každodenní laboratorní rutinu dále zpříjemňují inovativní funkce, jako je pozvolný start, otáčení ve směru a proti směru hodinových ručiček s přerušovaným provozem nebo funkce časovače pro řízení časových sekvencí. Bezpečnost zajišťuje motorizované zdvihací zařízení s funkcí „bezpečnostního zastavení“. V případě výpadku proudu se odpařovací baňka automaticky zvedne ze zahřívací lázně. O bezpečnost uživatele se dále starají individuálně nastavitelné bezpečnostní teplotní okruhy, ochrana proti chodu nasucho, nastavitelná detekce koncové polohy chránící před rozbitím skla, sady potahovaného skla a funkce uzamčení. Rozhraní USB nebo RS232 umožňuje dálkové ovládání pomocí softwaru IKA labworldsoft® a aktualizace volitelně zajišťuje nástroj Firmware Update Tool.
Digitální vývěva VACSTAR, která je součástí dodávky, je skladná a je schopná dosáhnout podtlaku až 2 mbar. Je řízena přímo automatickým pohonem RV 10 pomocí dodaného datového kabelu a umožňuje automatickou detekci bodu varu.
Kompaktní recirkulační chladicí jednotka RC 2 lite s chladicím výkonem 400 W a výkonným tlakovým a sacím čerpadlem (0,35 bar) je určena pro jednoduché chladicí úlohy až do −10 °C. Snadno přístupný a snadno čistitelný síťový filtr z nerezové oceli zajistí trvale vysoký chladicí výkon po mnoho let. Díky přírodnímu chladivu R290 je chladicí jednotka RC 2 lite mimořádně šetrná k životnímu prostředí a dobře připravená na budoucnost.
Ordering information: Součástí dodávky jsou všechny součásti a přípojky potřebné k použití.
Delivery: Automatická rotační odparka RV 10, digitální zahřívací lázeň HB, digitální vývěva VACSTAR a recirkulační chladicí zařízení RC 2 lite.