ContactUsLinkComponent
Grade 113 qualitative filter papers, Whatman™
undefined
Grade 113 qualitative filter papers, Whatman™
  • Catalog No:
  • 512-0481
  • 512-0391
  • 512-0299
  • 512-0298
  • 512-0301
  • 512-0300
  • 512-0482
  • WHAT1113-8768
  • 512-0649
  • 512-0483
  • Třída:
  • 113
  • 113
  • 113
  • 113
  • 113
  • 113
  • 113
  • 113
  • 113
  • 113
  • Hmotnost:
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • Tloušťka:
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • Záchyt částic:
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • Rychlost filtrace:
  • 28 s (Herzberg)
  • 28 s (Herzberg)
  • 28 s (Herzberg)
  • 28 s (Herzberg)
  • 28 s (Herzberg)
  • 28 s (Herzberg)
  • 28 s (Herzberg)
  • 28 s (Herzberg)
  • 28 s (Herzberg)
  • 28 s (Herzberg)
  • Průtok vzduchu:
  • 2 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2 s/100 ml/6,5 cm²
Frequently Bought Together