Specifications
- Rozsah:–30...+70 °C; 0 - 100% RH
- Rozlišení:0,1 °C / 0,1 RH
- Datová paměť - Počet odečtů:60000 values
- Rozhraní:USB
- Ochranná třída:IP 65
- Popis:Víceúčelový datalogger, teplota/relativní vlhkost, bez nastavených omezení alarmu
- Sekvence:03
- Hmotnost:54 g
- Š×H×V:100×53×12 mm
- Bal.:1
Specifications
About this item
Intuitivní víceúčelový záznamník teploty a vlhkosti pro spolehlivé a levné monitorování chladicího řetězce. Pro záznam teploty a vlhkosti pomocí interního nebo externího snímače teploty a vlhkosti, multifunkčního displeje a automatického generování PDF zpráv.
- Monitorování teploty související s produktem v celém chladícím řetězci, ve skladech nebo chladničkách
- Cenově výhodné a spolehlivé
- Chytrý design, intuitivní ovládání
- Vodotěsné a kompatibilní s potravinami
- Zdarma dostupný software pro individuální konfiguraci loggeru
- Podrobná zpráva ve formátu PDF včetně grafu a tabulky
- Multifunkční displej s indikátorem baterie
Loggery tempmate.®-M2 jsou speciálně navrženy pro monitorování teploty a/nebo vlhkosti ve farmaceutické logistice chladícího řetězce. Jako předprogramované zařízení tempmate.®-M2 lze okamžitě použít k ovládání vaší zásilky citlivé na teplotu. Vytvořená zpráva ve formátu PDF obsahuje podrobné informace, jako je datová křivka, každé jednotlivé měření ve formě tabulky a statistické informace. Pomocí volitelného softwaru tempbase.®2, který je k dispozici zdarma, můžete zajistit individuální konfiguraci záznamníku a rovněž je možná podrobná analýza dat nebo správa dat. Zařízení navíc nevyžaduje označení podle předpisů IATA o nebezpečném zboží.