Chlorid sodný solution 5M DNase-, RNase-, protease-free, Corning®
Katalogové číslo MDTC46-032-CV
Dodavatel: Corning
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:6
- Sekvence:2745
- Pk Info:6x 500 ml
Specifikace
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7647-14-5
Vzorec:NaCl
MDL číslo:MFCD00003477