Flat bottom tubes, glass, Assistent®
50×15 mm Ø, 1,2 mm
Katalogové číslo HECH92277912400
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Flat bottom tubes, glass, Assistent®
Katalogové číslo HECH92277912400
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
AR-Glas®, special size.
Specifikace
- Tloušťka stěny:1,2 mm
- Velikost:50×15 mm Ø