Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter paper, folded, Assistent®
Filter paper, folded, Assistent®
Filter paper, folded, Assistent®
Certifikáty
Filter paper, folded, Assistent®
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Smooth and medium fast filter papers, suitable for the analysis of fats (due to low ether-soluble residue).
Certifications: According to DIN 53137.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • HECH41260015
  • HECH41260024
  • HECH41260027
  • HECH41260032
  • Hmotnost:
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • Tloušťka:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Rychlost filtrace:
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Velikost
    Dostupnost
    Price
  • HECH41260015
    Filter paper, folded
    Filter paper, folded
    01
    ~150 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 750,00 Kč
    750,00 Kč
    1 * 100 KS
       750,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41260015
    Hmotnost
    70 g/m²
    Tloušťka
    0,16 mm
    Rychlost filtrace
    22 s
  • HECH41260024
    Filter paper, folded
    Filter paper, folded
    02
    ~240 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 1 190,00 Kč
    1 190,00 Kč
    1 * 100 KS
       1 190,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41260024
    Hmotnost
    70 g/m²
    Tloušťka
    0,16 mm
    Rychlost filtrace
    22 s
  • HECH41260027
    Filter paper, folded
    Filter paper, folded
    03
    ~270 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 1 150,00 Kč
    1 150,00 Kč
    1 * 100 KS
       1 150,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41260027
    Hmotnost
    70 g/m²
    Tloušťka
    0,16 mm
    Rychlost filtrace
    22 s
  • HECH41260032
    Filter paper, folded
    Filter paper, folded
    04
    ~320 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 1 630,00 Kč
    1 630,00 Kč
    1 * 100 KS
       1 630,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41260032
    Hmotnost
    70 g/m²
    Tloušťka
    0,16 mm
    Rychlost filtrace
    22 s