CO₂ inkubátor s vodicími lištami pro válečkový aparát WHEATON®, WHEATON®
Catalog # 390-1588
Supplier: DWK Life Sciences
Specifications
- Š×H×V vnějš.:1071×856×1936 mm
- Kapacita:1118 L
- Typ proudění:Nucená cirkulace vzduchu
- Rozsah teplot:Okolní +8…60 °C
- Popis:WHEATON® CO₂ incubator, EU plug
- Sekvence:01
- Odchylka teploty (prostorová):±0,5 °C @ 37 °C
- Maximální kapacita komory:204 kg
- Nominální spotřeba energie:9 A
- Hmotnost:260,4 kg
- Výkyvy teploty (čas):±0.1 @ 37 °C
- Dodávané police (max.):0 (30)
- Bal.:1
- Š×H×V vnitř.:881×655×1935 mm
Specifications
About this item
Inkubátory WHEATON® s atmosférou CO₂ s infračervenými čidly CO₂ jsou ideální ke každodenní práci s buněčnými kulturami a jsou určeny k použití s válečkovými vozíky WHEATON® na oválné lahve.
- Vodící lišty v základně pro snadný vstup do válečkového vozíku
- Uživatelsky konfigurovatelné police – až 30 polic
- Konstrukce zohledňuje rovnoměrné rozložení teploty
- Regenerace po 30s otevření dveří při 37 °C je kratší než 5 minut
- Regenerace atmosféry CO₂ po 30 sec otevření dveří při 5% CO₂ (obj.) je kratší než 5 minut
- Velký průzor ve dveřích (volitelně dvojitý průzor)
- Technologie infračerveného čidla pro udržení koncentrace v rozmezí 0 až 20% CO₂, port USB a analogový konektor (4 k 20 mA), které se zaznamenávají data o teplotních úrovních
Inkubátory WHEATON® s atmosférou CO₂ jsou ideální pro každodenní práci s buněčnými kulturami.
Certifications: Splňují normy UL a CSA.
Accessories information: K dispozici jsou police a spony inkubátoru, které uživatelům umožňují nakonfigurovat police v inkubátoru podle jejich vlastních specifických potřeb. Všimněte si, že každá police vyžaduje 4 spony.