Ammonia solution 20 - 22% HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Katalogové číslo 88439.154
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle, amber
- Bal.:50 mL
- Sekvence:2370
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (GC):20 - 22%
- Evaporation residue:max. 0,0002%
- Ca (Calcium):max. 2 ppb
- K (Potassium):max. 2 ppb
- Mg (Magnesium):max. 2 ppb
- Na (Sodium):max. 10 ppb
- Suitable for LC-MS:Passes test
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:35.05 g/mol
ADR:8,III
:Packaged under nitrogen.
UN:2672
:GHS07
:GHS05
:GHS09
Číslo CAS:1336-21-6
:7664-41-7
Vzorec:NH₃
MDL číslo:MFCD00066650