ContactUsLinkComponent
Systém pro transport tekutých médií pro širokohrdlé láhve se závitem GLS 80®, DURAN®
  217-0896
undefined
Systém pro transport tekutých médií pro širokohrdlé láhve se závitem GLS 80®, DURAN®
  217-0896
  • Popis:
    Uzávěr šroubovací, GLS 80, 4 výstupy se závitem GL 18), těsnění z EPDM
  • Sekvence:
    03
  • Bal.:
    2
PP a PTFE.
  • flexibilní modulární systém
  • výborná tepelná odolnost
  • bezpečný transport tekutých médií bez potřeby uzavřeného sterilního systému (odpar je redukován)
Šroubovací uzávěr GLS 80 se 4 porty (GL závit). Lze připojit hadice s různými velikostmi (s průměrem 3,2; 6,0; 8,0; 10,00 a 12,0 mm) Sterilizace tlakem je možná při použití membránového filtru. Nepoužívané výstupy je možno zaslepit.