Orders LinkContactUsLinkComponent
HiLoad Superdex columns, 200 PG
HiLoad Superdex columns, 200 PG
Dodavatel:   Cytiva
HiLoad Superdex columns, 200 PG
Dodavatel:  Cytiva
Certifikáty
HiLoad Superdex columns, 200 PG
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Superdex prep grade (pg) is produced by covalent bonding of dextran to highly cross-linked agarose.The separation properties of these media are determined by the dextran component
  • High resolution with short run times and good recovery
  • High capacity at high flow rates
  • Separations can be scaled up to production levels
  • Prepacked for convenience and reproducibility
  • 1/16" fittings for convenient connections to ÄKTA design systems
Steep selectivity curves give excellent resolving power for peptides and proteins in the molecular weight ranges, Mr < 10 000 (Superdex 30 pg), Mr 3 000 to 70 000 (Superdex 75 pg), and Mr 10 000 600 000 (Superdex 200 pg). The medium combines high mechanical strength with high hydrophilicity, allowing high flow rates, and minimal nonspecific interactions.
Informace o dodávce: Includes dismantling tool, support screen, net ring (10 μm), O-ring, stop plugs and instructions.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 28-9893-35
  • 28-9893-36
  • Maximální tlak:
  • 3 bar
  • 3 bar
  • Rozsah pH:
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • Uskladnění:
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Hardware kolony
    Velikost částic
    Rozměry lůžka
    Kapacita
    Objem vzorku
    Průtoková rychlost
    Flow velocity
    Dostupnost
    Price
  • 28-9893-35
    HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 PG
    HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 PG
    05
    Glass
    34 µm
    16×600 mm
    120 ml
    ≤ 5 ml
    1,6 ml/min
    10 - 50 cm/h
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 79 790,00 Kč
    79 790,00 Kč
    1 * 1 KS
       79 790,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    28-9893-35
    Maximální tlak
    3 bar
    Rozsah pH
    3 - 12
    Uskladnění
    4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 28-9893-36
    HiLoad™ 26/600 Superdex™ 200 PG
    HiLoad™ 26/600 Superdex™ 200 PG
    09
    Glass
    34 µm
    26×600 mm
    320 ml
    ≤ 13 ml
    1,6 ml/min
    10 - 50 cm/h
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 119 900,00 Kč
    119 900,00 Kč
    1 * 1 KS
       119 900,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    28-9893-36
    Maximální tlak
    3 bar
    Rozsah pH
    3 - 12
    Uskladnění
    4 to 30 °C, 20% Ethanol