ContactUsLinkComponent
Syringe filters, prefilter, sterile, GD/X™, Whatman™
undefined
Syringe filters, prefilter, sterile, GD/X™, Whatman™
  • Catalog No:
  • 514-0538
  • 514-0541
  • 514-0542
  • 514-0539
  • 514-0540
  • 514-0537
  • 516-6280
  • Rozměry:
  • 21,6×29,8 mm
  • 21,6×29,8 mm
  • 21,6×29,8 mm
  • 21,6×29,8 mm
  • 21,6×29,8 mm
  • 21,6×29,8 mm
  • 21,6×29,8 mm
  • Maximální provozní tlak:
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • Hmotnost:
  • 3 g
  • 3 g
  • 3 g
  • 3 g
  • 3 g
  • 3 g
  • 3 g
Frequently Bought Together