ContactUsLinkComponent
Anodisc circle with support ring, Whatman™
undefined
Anodisc circle with support ring, Whatman™
  • Catalog No:
  • 514-0518
  • 514-0516
  • 514-0517
  • 514-0597
  • 514-0520
  • 514-0519
  • Typ:
  • Anodisc™ 47
  • Anodisc™ 47
  • Anodisc™ 47
  • Anodisc™ 25
  • Anodisc™ 25
  • Anodisc™ 25
  • Velikost póru:
  • 0,10 µm
  • Tloušťka:
  • 60 µm
  • 60 µm
  • 60 µm
  • 60 µm
  • 60 µm
  • 60 µm
  • Maximální teplota:
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • Pórovitost:
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • Index lomu:
  • 1,6
  • 1,6
  • 1,6
  • 1,6
  • 1,6
  • 1,6
Frequently Bought Together