ContactUsLinkComponent
Undergrad digital magnetic hotplates stirrers, Stuart®
undefined
Undergrad digital magnetic hotplates stirrers, Stuart®
  • Catalog No:
  • STUA04807-62
  • STUA04807-64
  • Model:
  • UC152D
  • US152D
  • Materiál desky:
  • Glass-ceramic
  • Hliníková
  • Rozměr desky:
  • 150×150 mm
  • 150×150 mm
  • Maximální kapacita míchání H₂O:
  • 15 L
  • 15 L
  • Elektrické napětí:
  • 230 VAC, 50 Hz, 550 W
  • 230 VAC, 50 Hz, 750 W
  • Rozsah rychlosti:
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • Š×H×V:
  • 172×248×122 mm
  • 172×248×120 mm
  • Ohřívaná plocha:
  • 120×120 mm
  • 150×150 mm
  • Rozsah teplot:
  • Max: 450 °C
  • Max: 325 °C
  • Hmotnost:
  • 2,9 kg
  • 2,9 kg
Frequently Bought Together