Orders LinkContactUsLinkComponent
Square Buckets
Square Buckets
Dodavatel:   LAMAPLAST
Square Buckets
Dodavatel:  LAMAPLAST
Certifikáty
Square Buckets
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Robust PP bucket with ergonomic handle.
  • Square shape
  • Flat bottom ensures total emptying and easy cleaning
  • Food contact material approved
Hot filling possible up to 95 °C.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Barva
    Kapacita
    Rozměry
    Dostupnost
    Price
  • LAMA1147
    Square bucket with metal handle
    Square bucket with metal handle
    01
    Bílá
    15 L
    280×250×345 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 620,00 Kč
    620,00 Kč
    1 * 1 KS
       620,00 Kč
  • LAMA1137
    Square bucket with metal handle
    Square bucket with metal handle
    02
    Bílá
    20 L
    320×315×320 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 600,00 Kč
    1 600,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 600,00 Kč