HRP-conjugate stabiliser, SeramunStab® Stplus
Katalogové číslo APOSBIL3111-100ML
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mL
- Popis:SeramunStab® Stplus HRP-conjugate stabiliser
- Sekvence:01
Specifikace
O tomto produktu
Liquid product colourless to slightly yellow or greenish, odourless, pH 7,3 to 7,5. Stabiliser for conjugates with monomeric HRP.