ContactUsLinkComponent
J.T.Baker®, Robotic Tips Type MP
J.T.Baker®, Robotic Tips Type MP
  49209-0105
 :  Avantor
   Low Manufacturing Impact
undefined
J.T.Baker®, Robotic Tips Type MP
  49209-0105
 :  Avantor
   Low Manufacturing Impact
  • Balené:
    8×5 stojánků po 96 kusech, blistr
  • Sterilní:
    -
  • Objem:
    1000 µl
  • Sekvence:
    02
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
  • Barva špičky:
    Black
  • Filtr:
    +
  • Bal.:
    3.840
Vhodné pro použití s nástroji Roche MagNA Pure. K dispozici ve vodivé verzi, s filtrem a ve verzi označené CE-IVD pro klinické diagnostické aplikace.
  • Vyrobeno v podmínkách pro čisté prostory (čisté prostory třídy 8)
  • Nejmodernější kontrola kvality
  • Podložky označené čárovými kódy pro automatickou identifikaci
  • Úroveň čistoty: PCR čisté
  • Ideální pro analýzy s vysokou průchodností
  • Baleno v blistru
Validace tipů na přístroji pro konkrétní aplikace je v odpovědnosti uživatele.