J.T.Baker®, Robotic Tips Type DX
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Vhodné pro použití na přístrojích Dynex DSX a DS2. K dispozici v nevodivé verzi, bez filtru, ve stojanu na nádoby a ve verzi označené CE-IVD pro klinické diagnostické aplikace.
- 108 špiček v jedné optimalizované nádobě s víčkem
- Speciálně vyvinuto pro automatizované systémy pro nakládání se vzorky
- Specifikace nejvyšší kvality pro kompatibilitu a čistotu
- Modré vzorkovací špičky pro vizuální identifikaci špiček
Validace tipů na přístroji pro konkrétní aplikace je v odpovědnosti uživatele.
Specifications
- Catalog No:
- 49136-0000
- 49136-2000
- 49137-2000
- 49137-0000
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Certifikát ochrany životního prostředí:
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together