ContactUsLinkComponent
J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
  49018-0106
 :  Avantor
   Low Manufacturing Impact
undefined
J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
  49018-0106
 :  Avantor
   Low Manufacturing Impact
  • Balené:
    12×2 stojánků po 96 kusech, blistr
  • Sterilní:
    -
  • Objem:
    50 µl
  • Sekvence:
    1
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
  • Barva špičky:
    Black
  • Filtr:
    +
  • Bal.:
    2.304
Vhodné pro použití na robotických nástrojích třetích stran QIAgility. K dispozici ve vodivé verzi, s filtrem, nesterilní a ve verzi označené CE-IVD pro klinické diagnostické aplikace.
  • Vyrobeno v podmínkách pro čisté prostory (čisté prostory třídy 8)
  • Nejmodernější kontrola kvality
  • Úroveň čistoty: PCR čisté
  • Ideální pro analýzy s vysokou průchodností a purifikaci DNA
  • Baleno v blistru
Validace tipů na přístroji pro konkrétní aplikace je v odpovědnosti uživatele.
Tips also suitable for several Tecan instruments