ContactUsLinkComponent
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, Nickel Plasma Standards
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, Nickel Plasma Standards
Katalogové číslo 5738.0100
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, Nickel Plasma Standards
Katalogové číslo 5738.0100
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2
  • Nástavec:
    Nickel
  • Symbol:
    Ni