ContactUsLinkComponent
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, Manganese Plasma Standard
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, Manganese Plasma Standard
Katalogové číslo 5735.0100
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, Manganese Plasma Standard
Katalogové číslo 5735.0100
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Manganese
  • Symbol:
    Mn