ContactUsLinkComponent
Recombinant isocitrate dehydrogenase
Recombinant isocitrate dehydrogenase
  • Typ enzymu:
    Recombinant
  • Podmínky uskladnění:
    Refrigerator
  • MDL čí.:
    MFCD00131420
  • Název enzymu:
    Isocitrate Dehydrogenase
  • Synonyma enzymů:
    iCDH
Frequently Bought Together