ContactUsLinkComponent
Human recombinant Deoxyribonuclease I
Human recombinant Deoxyribonuclease I
Catalog # APOSBITP1317-500IU
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Human recombinant Deoxyribonuclease I
Catalog # APOSBITP1317-500IU
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1
  • Typ enzymu:
    Recombinant
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    Ambient
  • MDL čí.:
    MFCD00130918
  • Název enzymu:
    Deoxyribonuclease I
  • Synonyma enzymů:
    DNase
  • Pk Info:
    500 U