Recombinant Rubella Virus Capsid C
Catalog # APOSBITP1938-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Proteinová synonyma:Rubella Capsid
- Název proteinu/peptidu:Rubella Virus Capsid C