Recombinant Epstein-Barr Virus (HHV-4) p23
Catalog # APOSBITP1918-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Proteinová synonyma:EBV p23
- Název proteinu/peptidu:Epstein-Barr Virus (HHV-4) p23