0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant HIV-2 gp36 (390-702)
Recombinant HIV-2 gp36 (390-702)
Recombinant HIV-2 gp36 (390-702)
Katalogové číslo APOSBITP1905-1MG
Dodavatel:
Apollo Scientific
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Recombinant HIV-2 gp36 (390-702)
Katalogové číslo APOSBITP1905-1MG
Dodavatel:
Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Název proteinu/peptidu:
HIV-2 gp36 (390-702)
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu